Drukuj
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
292290050 292290250
ACRO292290050EA 779 PLN
ACRO292290050 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formuła: C₆H₁₁NSSi
Temp. Wrzenia: 53…55 °C (10 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066274
Numer CAS: 79265-30-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %