2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06
H27203.03
H27203.06EA
2470
PLN
H27203.06
H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 54045-76-0
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.03
Melting Point: 181-183°
MDL No.: MFCD04115730
Formuła:
C₄H₂BrNO₂S Temp. topnienia: 181…183 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115730 Numer CAS: 54045-76-0 |