1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27232.18
H27232.30
H27232.18EA
1030
PLN
H27232.18
H27232.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 412009-61-1
Molecular Formula: C6H12N2O4S
Formula Weight: 208.24
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD06798195
Formuła:
C₆H₁₂N₂O₄S Gęstość: 1,367 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798195 Numer CAS: 412009-61-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |