1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
H27336.06
H27336.18
H27336.06EA
476
PLN
H27336.06
H27336.18
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 342789-81-5
Molecular Formula: C9H18N2O3S
Formula Weight: 234.32
Flash Point: 119°(246°F)
Melting Point: 75-80°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD06798173
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₃S MW: 234.32 g/mol Temp. topnienia: 75…80 °C Temp. Zapłonu: 119 °C (246 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798173 Numer CAS: 342789-81-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |