Drukuj
Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04 L19765.09
L19765.04EA 322 PLN
L19765.04 L19765.09
Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98% CAS No.: 174899-66-2 Molecular Formula: C9H15F3N2O3S Formula Weight: 288.29 Flash Point: None Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 16° MDL No.: MFCD03427620
Formuła: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
MW: 288.29 g/mol
Gęstość: 1.295
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427620
Numer CAS: 174899-66-2