Drukuj
Siarczan adeniny (synthetic) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
163630250 163631000
ACRO163630250EA 626 PLN
ACRO163630250 ACRO163631000
Siarczan adeniny (synthetic) 98%
Siarczan adeniny
Formuła: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
MW: 184.17 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213655
Numer CAS: 321-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-286-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=0.5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm