Chlorowodorek serotoniny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 153-98-0
Molecular Formula: C10H12N2O.HCl
Formula Weight: 212.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 167-172°
Beilstein Reference: 3570963
Merck Reference: 14,8463
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012686
Formuła:
C₁₀H₁₃ClN₂O Temp. topnienia: 167…172 °C |
Numer MDL:
MFCD00012686 Numer CAS: 153-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-464-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8463 |