Drukuj
Chlorowodorek serotoniny 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
215021000 215025000
ACRO215021000EA 831 PLN
ACRO215021000 ACRO215025000
Chlorowodorek serotoniny 97+%
Chlorowodorek serotoniny
Formuła: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212.68 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012686
Numer CAS: 153-98-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2.5 % (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Appearance of solution colorless to light yellow