Chlorowodorek tryptaminy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
157980050
157980100
157981000
ACRO157980050EA
252
PLN
ACRO157980050
ACRO157980100
ACRO157981000
Chlorowodorek tryptaminy 98%
Chlorowodorek tryptaminy
Formuła:
C₁₀H₁₃ClN₂ Temp. topnienia: 253…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012682 Numer CAS: 343-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-446-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Beige to light orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.002 % |