Chlorowodorek tryptaminy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11030.09
A11030.18
A11030.09EA
727
PLN
A11030.09
A11030.18
Chlorowodorek tryptaminy ≥98%
Chlorowodorek tryptaminy
Purity: 98+%
CAS No.: 343-94-2
Molecular Formula: C10H12N2.HCl
Formula Weight: 196.68
Melting Point: 252-255°
Beilstein Reference: 3568419
Merck Reference: 14,9796
MDL No.: MFCD00012682
Formuła:
C₁₀H₁₃ClN₂ MW: 196.68 g/mol Temp. topnienia: 252…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012682 Numer CAS: 343-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-446-4 |