Methyl indole-6-carboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 1H-indole-6-carboxylate
L16020.03
L16020.06
L16020.03EA
157
PLN
L16020.03
L16020.06
Methyl indole-6-carboxylate ≥98%
Methyl indole-6-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 50820-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 78-80°
Beilstein Reference: 141837
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ Temp. topnienia: 78…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00211063 Numer CAS: 50820-65-0 |