Indolo-5-karboksylan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 1H-indole-5-carboxylate
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
1120
PLN
L16228.06
L16228.03
Indolo-5-karboksylan metylu ≥98%
Indolo-5-karboksylan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temp. topnienia: 123…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153023 Numer CAS: 1011-65-0 |