Indolo-3-karboksylan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14516.14
L14516.22
L14516.14EA
378
PLN
L14516.14
L14516.22
Indolo-3-karboksylan metylu ≥99%
Indolo-3-karboksylan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 942-24-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 142023
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temp. topnienia: 149…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00189407 Numer CAS: 942-24-5 |