Drukuj
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
118600050 118600250
ACRO118600050EA 291 PLN
ACRO118600050 ACRO118600250
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Ethyl indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 119…125 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005609
Numer CAS: 3770-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-206-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %