Drukuj
3-Acetoksyindol 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO156660050EA 1020 PLN
ACRO156660050 ACRO156660010
3-Acetoksyindol 97%
3-Acetoksyindol
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014561
Numer CAS: 608-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-154-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
UV at 280 nm A: ≤0.02
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %