1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
B20509.03
B20509.06
B20509.14
B20509.03EA
278
PLN
B20509.03
B20509.06
B20509.14
1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
1-Acetyl-5-bromoindoline
Purity: 98%
CAS No.: 22190-38-1
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 165052
Formuła:
C₁₀H₁₀BrNO Temp. topnienia: 118…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056017 Numer CAS: 22190-38-1 |