6-Chlorooxindole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19674.06
A19674.14
A19674.22
A19674.06EA
179
PLN
A19674.06
A19674.14
A19674.22
6-Chlorooxindole ≥98%
6-Chlorooxindole
Purity: 98%
CAS No.: 56341-37-8
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Melting Point: 195-199°
MDL No.: MFCD00209962
Formuła:
C₈H₆ClNO Temp. topnienia: 195…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209962 Numer CAS: 56341-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 421-330-5 |