5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19210.06
A19210.14
A19210.06EA
1350
PLN
A19210.06
A19210.14
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Purity: 98%
CAS No.: 17630-75-0
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Melting Point: 196-200°
MDL No.: MFCD00191927
Formuła:
C₈H₆ClNO Temp. topnienia: 196…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191927 Numer CAS: 17630-75-0 Numer WE (dawny EINECS): 412-200-9 |