Drukuj
1-Benzylo-4-piperydon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
106131000 106132500
ACRO106131000EA 522 PLN
ACRO106131000 ACRO106132500
1-Benzylo-4-piperydon 99%
1-Benzylo-4-piperydon
Formuła: C₁₂H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 133…135 °C (7 mmHg)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006192
Numer CAS: 3612-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-782-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g