1-Benzylo-4-piperydon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
A12390.22
A12390.14
A12390.36
A12390.22EA
708
PLN
A12390.22
A12390.14
A12390.36
1-Benzylo-4-piperydon ≥98%
1-Benzylo-4-piperydon
Purity: 98+%
CAS No.: 3612-20-2
Molecular Formula: C12H15NO
Formula Weight: 189.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₅NO Temp. Wrzenia: 248 °C Gęstość: 1,059 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006192 Numer CAS: 3612-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 222-782-4 |