Izocyjanian trimetylosililu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12633.09
A12633.18
A12633.30
A12633.09EA
643
PLN
A12633.09
A12633.18
A12633.30
Izocyjanian trimetylosililu ≥94%
Izocyjanian trimetylosililu
Purity: 94%
CAS No.: 1118-02-1
Molecular Formula: C4H9NOSi
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1744962
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00001993
Formuła:
C₄H₉NOSi Temp. Wrzenia: 90…92 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 0,859 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001993 Numer CAS: 1118-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-256-8 ADR: 3,II |