Drukuj
Izocyjanian trimetylosililu 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
224730050 224730250
ACRO224730050EA 305 PLN
ACRO224730050 ACRO224730250
Izocyjanian trimetylosililu 94%
Izocyjanian trimetylosililu
Formuła: C₄H₉NOSi
Temp. topnienia: –49 °C
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001993
Numer CAS: 1118-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-256-8
Jednostka: 2478
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %