Fenol 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
149340010
149340500
149340025
149340051
149340010.EA
495
PLN
149340010.
149340500.
149340025.
149340051.
Fenol 99%, extra pure
Fenol
Formuła:
C₆H₅OH Temp. Wrzenia: 182 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 39…42 °C Gęstość: 1,07 g/cm³ Temp. Zapłonu: 79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 Klasyfikacja Merck : 12,07390 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white Crystals or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 42 °C |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |