Drukuj
Etyl piperazyno-1-karboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 199 PLN
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Etyl piperazyno-1-karboksylowy 99%
Etyl piperazyno-1-karboksylowy
Formuła: C₇H₁₄N₂O₂
Temp. Wrzenia: 273 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005964
Numer CAS: 120-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-395-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %