1-Boc-piperazyna 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
L13363.06
L13363.14
L13363.03
L13363.06EA
1030
PLN
L13363.06
L13363.14
L13363.03
1-Boc-piperazyna 99
1-Boc-piperazyna
Purity: 99%
CAS No.: 57260-71-6
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.26
Melting Point: 44-48°
Beilstein Reference: 879985
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Temp. topnienia: 44…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075265 Numer CAS: 57260-71-6 |