Drukuj
1-Boc-piperazyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050 367280250
ACRO367280050EA 849 PLN
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazyna 97%
1-Boc-piperazyna
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075265
Numer CAS: 57260-71-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %