Drukuj
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 577 PLN
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉BrO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658929
Numer CAS: 134615-24-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)