Drukuj
1-Boc-4-piperydon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 328 PLN
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperydon 99%
1-Boc-4-piperydon
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Temp. topnienia: 74…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151800
Numer CAS: 79099-07-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %