3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Antiarol
L01527.06
L01527.14
L01527.06EA
595
PLN
L01527.06
L01527.14
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 642-71-7
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 1958573
Formuła:
C₉H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 143…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008389 Numer CAS: 642-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-387-2 |