1-Bromo-3-metylo-2-buten ≥90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilizacja:
Stabilised with silver
A13388.09
A13388.18
A13388.30
A13388.09EA
478
PLN
A13388.09
A13388.18
A13388.30
1-Bromo-3-metylo-2-buten ≥90% stabilised
1-Bromo-3-metylo-2-buten
Stabilized with silver
Purity: 90+%
CAS No.: 870-63-3
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1420778
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000242
Formuła:
C₅H₉Br Temp. Wrzenia: 135 °C Gęstość: 1,281 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000242 Numer CAS: 870-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-799-5 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |