Drukuj
Nerol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 161 PLN
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063204
Numer CAS: 106-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-378-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %