Drukuj
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Antiarol
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 448 PLN
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formuła: C₉H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 146…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008389
Numer CAS: 642-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-387-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %