Sulfamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18680.09
A18680.18
A18680.88
A18680.09EA
679
PLN
A18680.09
A18680.18
A18680.88
Sulfamid ≥99%
Sulfamid
Purity: 99%
CAS No.: 7803-58-9
Molecular Formula: SO2(NH2)2
Formula Weight: 96.11
Melting Point: 91-92°
Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol
MDL No.: MFCD00011606
Formuła:
H₄N₂O₂S Temp. topnienia: 91…92 °C Gęstość: 1,61 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011606 Numer CAS: 7803-58-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-262-9 Klasyfikacja Merck : 14,8922 |