Drukuj
Sulfamid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199020050 199020250 199021000
ACRO199020050EA 337 PLN
ACRO199020050 ACRO199020250 ACRO199021000
Sulfamid 98+%
Sulfamid
Formuła: H₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 87…91 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011606
Numer CAS: 7803-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-262-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to practically white Crystalline powder (Free from visible impurities)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89.0 to 93.0 °C
Loss on drying ≤0.5 % (50 °C, 2 hrs) (vacuum)
Elemental Analysis ≥98.0 %
Related substances (TLC) Passes test
pH 5.0 to 7.0 (10 % in water)