Dichlorowodorek o-dianizydyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
A17175.03
A17175.06
A17175.03EA
264
PLN
A17175.03
A17175.06
Dichlorowodorek o-dianizydyny ≥99%
Dichlorowodorek o-dianizydyny
Purity: 99%
CAS No.: 20325-40-0
Molecular Formula: C14H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 317.21
Melting Point: 268° dec.
Beilstein Reference: 3917996
Formuła:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂ MW: 317.21 Temp. topnienia: 268 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012488 Numer CAS: 20325-40-0 Numer WE (dawny EINECS): 243-737-5 |