Drukuj
Dichlorowodorek o-dianizydyny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
184470250 184470050
ACRO184470250EA 1320 PLN
ACRO184470250 ACRO184470050
Dichlorowodorek o-dianizydyny 98%
Dichlorowodorek o-dianizydyny
Formuła: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012488
Numer CAS: 20325-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 243-737-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)