Chlorowodorek 2-amino-4-(trifluorometylo)benzenotiolu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03
L09683.06
L09683.03EA
225
PLN
L09683.03
L09683.06
Chlorowodorek 2-amino-4-(trifluorometylo)benzenotiolu 97%
Chlorowodorek 2-amino-4-(trifluorometylo)benzenotiolu
Purity: 97%
CAS No.: 4274-38-8
Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl
Formula Weight: 229.65
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 4273774
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042600
Formuła:
C₇H₇ClF₃NS MW: 229.65 Temp. topnienia: 186…190 °C Gęstość: 2.46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042600 Numer CAS: 4274-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 429-560-8 ADR: 8 II |