Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
A16529.22EA
259
PLN
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy ≥97%
Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Formuła:
C₁₇H₆O₇ Temp. Wrzenia: 320 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 220…226 °C Gęstość: 1,570 Temp. Zapłonu: 324 °C (615 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005923 Numer CAS: 2421-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-348-1 |