Drukuj
Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
401935000 401930025
ACRO401935000EA 761 PLN
ACRO401935000 ACRO401930025
Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy 97+%
Dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy
Formuła: C₁₇H₆O₇
Temp. topnienia: 219…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005923
Numer CAS: 2421-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-348-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %