Oksym 2-chloro-6-fluorobenzaldehydu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
L14719.03
L14719.06
L14719.03EA
137
PLN
L14719.03
L14719.06
Oksym 2-chloro-6-fluorobenzaldehydu ≥97%
Oksym 2-chloro-6-fluorobenzaldehydu
Purity: 97%
CAS No.: 443-33-4
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 3247886
Formuła:
C₇H₅ClFNO Temp. topnienia: 125…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00837704 Numer CAS: 443-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-135-6 |