Drukuj
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106110010 106112500 106110050
ACRO106110010EA 896 PLN
ACRO106110010 ACRO106112500 ACRO106110050
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride 98%
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Formuła: C₁₇H₁₉ClN₂O
Temp. topnienia: 255…259 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012685
Numer CAS: 52055-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 257-626-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g