Etoksymetylenomalonian dietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 87-13-8
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Ester-like
Melting Point: -33°
Boiling Point: 136-139°/10mm
Beilstein Reference: 880058
MDL No.: MFCD00009148
Formuła:
C₁₀H₁₆O₅ Temp. Wrzenia: 136…139 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 1,080 Temp. Zapłonu: 144 °C (291 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009148 Numer CAS: 87-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-725-7 |