Drukuj
Etoksymetylenomalonian dietylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114341000 114345000
ACRO114341000EA 216 PLN
ACRO114341000 ACRO114345000
Etoksymetylenomalonian dietylu 99+%
Etoksymetylenomalonian dietylu
Formuła: C₁₀H₁₆O₅
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009148
Numer CAS: 87-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-725-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA