Chlorek 2-chloroaniliny ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13483.14
L13483.22
L13483.14EA
248
PLN
L13483.14
L13483.22
Chlorek 2-chloroaniliny ≥97%
Chlorek 2-chloroaniliny
Purity: 97%
CAS No.: 137-04-2
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.03
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 3624280
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00053282
Formuła:
C₆H₇Cl₂N Temp. topnienia: ∼ 220 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053282 Numer CAS: 137-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-274-7 Jednostka: 2018 ADR: 6.1,II |