Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24057.18
B24057.30
B24057.18EA
428
PLN
B24057.18
B24057.30
Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 1205-30-7
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Melting Point: 255-260°
MDL No.: MFCD00012375
Formuła:
C₇H₆ClNO₄S Temp. topnienia: 255…260 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012375 Numer CAS: 1205-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-882-1 |