Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dimethyl 2-fluoromalonate
L16751.03
L16751.06
L16751.03EA
519
PLN
L16751.03
L16751.06
Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dimethyl fluoromalonate
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Formuła:
C₅H₇FO₄ MW: 150.11 g/mol Temp. Wrzenia: 111…112 °C (45 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054680 Numer CAS: 344-14-9 ADR: 8 II |