Diethyl fluoromalonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20766.03
B20766.06
B20766.03EA
592
PLN
B20766.03
B20766.06
Diethyl fluoromalonate ≥97%
Diethyl fluoromalonate
Purity: 97%
CAS No.: 685-88-1
Molecular Formula: FCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 178.16
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 121-122°/30mm
Beilstein Reference: 1775686
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009139
Formuła:
C₇H₁₁FO₄ Temp. Wrzenia: 121…122 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,129 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009139 Numer CAS: 685-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-684-7 ADR: 8,II |