Sól disodowa erytrozyny B, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
409450250
409451000
ACRO409450250EA
324
PLN
ACRO409450250
ACRO409451000
Sól disodowa erytrozyny B, czysty, certified
Sól disodowa erytrozyny B
Formuła:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144257 Numer CAS: 16423-68-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-474-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 524 to 527 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.15 to 1.55 |
BSC Certification | Passes |