Sól disodowa erytrozyny B
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
C.I. 45430
A14180.14
A14180.22
A14180.36
A14180.14EA
357
PLN
A14180.14
A14180.22
A14180.36
Sól disodowa erytrozyny B
Sól disodowa erytrozyny B
CAS No.: 568-63-8
Molecular Formula: C20H6I4Na2O5
Formula Weight: 879.87
MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formuła:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ MW: 879.86 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144257 Numer CAS: 16423-68-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-046-0 |