Drukuj
1,3,5-Trimetoksybenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 416 PLN
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimetoksybenzen 99%
1,3,5-Trimetoksybenzen
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 255 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008385
Numer CAS: 621-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-673-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %